Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey ARTS1 (XP_005557484) VersaClone cDNA
Código de producto. 18701019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18701019 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18701019 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Especificaciones
génica Aminopeptidase PILS/ARTS1
Número de acceso XP_005557484
ID de gen (Entrez) 51752
Alias de gen Adipocyte-derived leucine aminopeptidase, A-LAP, A-LAPALAP, Aminopeptidase PILS, ARTS1, ARTS1aminopeptidase regulator of TNFR1 shedding, ARTS-1 PILSAP, EC 3.4.11, EC 3.4.11.-, EC 3.4.11.1, endoplasmic reticulum aminopeptidase 1, endoplasmic reticulum aminopeptidase associated with antigen processing, ERAAP1, ERAP1, KIAA0525APPILS, PILS-AP, PILS-APERAAP, Puromycin-insensitive leucyl-specific aminopeptidase, Type 1 tumor necrosis factor receptor shedding aminopeptidase regulator
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg