Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey ALCAM/CD166 (XP_005548303) VersaClone cDNA
Código de producto. 18713819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18713819 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18713819 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey ALCAM/CD166 (XP_005548303) VersaClone cDNA is a type I membrane glycoprotein and a member of the immunoglobulin superfamily.
The Cynomolgus Monkey ALCAM/CD166 (XP_005548303) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for ALCAM/CD166, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The ALCAM/CD166 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica cynoALCAM
Número de acceso XP_005548303
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1765bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 214
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg