Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey R-Spondin 3 (XP_005551811.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | R-Spondin 3 |
| Número de acceso | XP_005551811.1 |
| ID de gen (Entrez) | 84870 |
| Alias de gen | Cristin 1, CRISTIN1, FLJ14440, hPWTSR, hRspo3, Protein with TSP type-1 repeat, PWTSR, Roof plate-specific spondin-3, RSPO3, RSpondin 3, R-spondin 3 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-3, Thrombospondin type-1 domain-containing protein 2, thrombospondin, type I, domain containing 2, THSD2 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |