Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Matriptase/ST14 (XP_005580237.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18771367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18771367 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18771367 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    709.00€
    669.90€ / 10 microgramos
    Ahorro 39.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Especificaciones
génica Matriptase/ST14
Número de acceso XP_005580237.1
ID de gen (Entrez) 6768
Alias de gen EC 3.4.21, Epithin, HAI, Matriptase, Membrane-type serine protease 1, MTSP1, MT-SP1EC 3.4.21.109, prostamin, PRSS14, Serine protease 14, Serine protease TADG-15, SNC19, SNC19MTSP1, ST14, suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma), suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma, matriptase, epithin), suppressor of tumorigenicity 14 protein, TADG15, TADG-15, TMPRSS14, tumor associated differentially expressed gene 15 protein, Tumor-associated differentially-expressed gene 15 protein
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg