Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Integrin beta 5 (XP_005547990) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | XP_005547990 |
| ID de gen (Entrez) | 3693 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Cantidad | 10 μg |