Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Fas/TNFRSF6 (NP_001270444.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18760277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18760277 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18760277 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Fas/TNFRSF6/CD95
Número de acceso NP_001270444.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1009 bp
ID de gen (Entrez) 355
Alias de gen Apo-1, Apo-1 antigen, apoptosis antigen 1, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, APT1, APT1FASTM, CD95, CD95 antigen, CD95ALPS1A, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, FAS1, FASLG receptor, TNFRSF6, TNFRSF6member 6, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg