Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey E-Selectin (XP_005539998.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18754127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18754127 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18754127 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.00€
    806.40€ / 10 microgramos
    Ahorro 46.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
génica E-Selectin/CD62E
Número de acceso XP_005539998.1
ID de gen (Entrez) 6401
Alias de gen CD62 antigen-like family member E, CD62E, CD62E antigen, ELAM, ELAM1, ELAM-1, ELAM1E-selectin, endothelial adhesion molecule 1, Endothelial leukocyte adhesion molecule 1, ESEL, LECAM2, leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2, SELE, selectin E
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg