Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey CRACC/SLAMF7 (XP_005541294) VersaClone cDNA
Código de producto. 18726089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18726089 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18726089 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica CRACC/SLAMF7
Número de acceso XP_005541294
ID de gen (Entrez) 57823
Alias de gen 19 A, CD2 subset 1, CD2-like receptor activating cytotoxic cells, CD319, CD319 antigen, CRACCCD2-like receptor-activating cytotoxic cells, CS119A24 protein, Membrane protein FOAP-12, Novel Ly9, novel LY9 (lymphocyte antigen 9) like protein, Protein 19 A, SLAM family member 7, SLAMF7
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg