Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Common b Chain (XP_005567452.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18756689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18756689 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18756689 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Common beta Chain
Número de acceso XP_005567452.1
ID de gen (Entrez) 1439
Alias de gen beta, low-affinity, CD131, CD131 antigen, CDw131, colony stimulating factor 2 receptor, beta, low-affinity(granulocyte-macrophage), CSF2RB, cytokine receptor common subunit beta, GM-CSF R beta, GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common beta subunit, GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common beta-chain, IL-3 R beta, IL3RB, IL-5 R beta, interleukin 3 receptor/granulocyte-macrophage colony stimulating factor 3 receptor, beta (high affinity)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg