Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Aminopeptidase N/CD13 (Unique) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Aminopeptidase N/CD13 |
| Número de acceso | unique |
| ID de gen (Entrez) | 290 |
| Alias de gen | alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, ANPEP, AP-M, APN, AP-N, CD13, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPN, PEPNhAPN |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |