Learn More
Cynaropicrin, MedChemExpress
Descripción
Cynaropicrin is a sesquiterpene lactone which can inhibit tumor necrosis factor (TNF-α) release with IC50s of 8.24 and 3.18 μM for murine and human macrophage cells, respectively. Cynaropicrin also inhibits the increase of cartilage degradation factor (MMP13) and suppresses NF-κB signaling.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cynaropicrin |
| CAS | 35730-78-0 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H22O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (144.35 mM) |
| SMILES | C=C([C@H]1O)[C@]([C@@]2([H])C1)([H])[C@](OC3=O)([H])[C@@](C3=C)([H])[C@@H](OC(C(CO)=C)=O)CC2=C |
| Peso molecular (g/mol) | 346.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.37 |
| Mostrar más |