Learn More
Cynarin, TRC
Código de producto. 30011721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011721 100 mg 100 miligramos
30011059 2.5 mg 2.50 miligramo
30007712 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC991475100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30964-13-7
Fórmula molecular C25 H24 O12
Peso molecular (g/mol) 516.45
Sinónimo 3,4-Dihydroxycinnamic Acid 1-Xarboxy-4,5-dihydroxy-1,3-cyclohexylene Ester, (1R,3R,4S,5R)-1,3-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-Cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 1-carboxy-4,5-dihydroxy-1,3-cyclohexylene ester (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-, Cynarine, 1,5-Dicaffeoylquinic acid, Cinarin, Cinarine, Cynarin
Nombre IUPAC (1R,3R,4S,5R)-1,3-bis[[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxi]-4,5-dihidroxiciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1C[C@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cynarin (1,3-Dicaffeoylquinic Acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1268
Porcentaje de pureza >95%