Learn More
Cynarin, MedChemExpress
Descripción
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cynarin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 30964-13-7 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 25 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H24O12 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Cynarine |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM) |
| Mostrar más |