Learn More
Cimoxanilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cymoxanil |
| CAS | 57966-95-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H10 N4 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 2-Cyano-N-ethylcarbamoyl-2-methoxyiminoacetamide, Curzate, Cymoxanil, DPX 3217, DPX 3217M, Tosca MZ |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3-9-7(13)10-6(12)5(4-8)11-14-2/h3H2,1-2H3,(H2,9,10,12,13) |
| SMILES | CCNC(=O)NC(=O)C(=NOC)C#N |
| Nombre IUPAC | Cianuro de 2-(etilcarbamoilamino)-N-metoxi-2-oxoetanimidoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.18 |
| Mostrar más |