Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cymoxanil |
| CAS | 57966-95-7 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.310 g/cm3 (20°C) |
| Fórmula lineal | C7H10N4O3 |
| Beilstein | 2214018 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 161°C |
| Sinónimo | 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide |
| Peso molecular (g/mol) | 198.18 g/mol |
| Mostrar más |