Learn More
Cimorcina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cymorcin |
| CAS | 4389-62-2 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | p-Cymene-2,6-diol, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-benzenediol, 2-Methyl-5-(propan-2-yl)benzene-1,3-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-6(2)8-4-9(11)7(3)10(12)5-8/h4-6,11-12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(O)c(C)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-propan-2-ilbenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.217 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.099 |