Learn More
CYM-5541, MedChemExpress
Código de producto. 16496077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496077 5 mg 5 miligramos
16494596 100 mg 100 miligramos
16439886 50 mg 50 miligramos
16433358 10 mg 10 miligramos
16402736 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101419
MedChemExpress CYM-5541 (ML249) is an selective and allosteric S1P3 receptor agonist with an EC50 between 72 and 132 nM.
CYM-5541 (ML249) is an selective and allosteric S1P3 receptor agonist with an EC50 between 72 and 132 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CYM-5541
Forma física Solid
CAS 945128-26-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ML249
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (79.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NOC(C2CC2)=C1)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Peso molecular (g/mol) 316.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.44
Porcentaje de pureza 98.0%