Learn More
Tocris Bioscience™ CYM 5442 hydrochloride
Descripción
CYM 5442 hydrochloride is a potent and selective S1P1 agonist in vitro (EC50 = 1.35 nM). Activates S1P1-mediated p42/p44 MAPK phosphorylation in CHO-K1 cells transfected with S1P1. Induces acute lymphopenia in mice. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1783987-80-3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | CYM 5442 hydrochloride |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 445.94 |
| Inhibidores | CYM 5442 hydrochloride |
Para uso exclusivo en investigación