Learn More
Tocris Bioscience™ CYM 50769
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001994 50 mg 50 miligramos
30001985 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001994 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4948/50
Novel non-peptide NPBWR1 antagonist
Novel non-peptide antagonist of neuropeptide W/B receptor 1 (NPBWR1, GPR7) (IC50 = 0.12 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421365-63-0
Fórmula molecular C24H17ClN2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CYM 50769
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.86
Forma física Solid
Color Blanco
Pureza >98%
Peso molecular 416.861