Learn More
Tocris Bioscience™ CYM 50308
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001569 50 mg 50 miligramos
30001554 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001569 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4678/50
Potent and selective S1P4 agonist
Potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 4 (S1P4) agonist (EC50 values are 56 nM and 2100 nM for S1P4 and S1P5 receptors, respectively). Displays no activity at S1P1, S1P2 and S1P3 receptors at concentrations up to 25 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1345858-76-5
Fórmula molecular C20H21F2N3O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CYM 50308
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.46
Pureza >98%
Peso molecular 405.464