Learn More
Tocris Bioscience™ CYM 50260
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001536 50 mg 50 miligramos
30001518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001536 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4677/50
Potent and selective S1P4 agonist
Potent sphingosine-1-phosphate receptor 4 (S1P4) agonist (EC50 = 45 nM). Displays no activity at other S1P receptor subtypes (S1P1-3 and S1P5) at concentrations up to 25 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1355026-60-6
Fórmula molecular C14H11Cl3FNO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CYM 50260
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.6
Pureza >98%
Peso molecular 350.595