Learn More
Sartorius™ Pesas cilíndricas
Código de producto. 15833095 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
200 g
500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
15833095 200 g cada uno
15419963 500 g cada uno
15670795 1 g cada uno
15681057 2 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15833095 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW523802
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Se suministra en cajas de plástico de alta calidad adecuadas para su uso en salas limpias.
  • Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
  • No magnetizable
  • Superficie pulida
  • Fabricado en acero inoxidable especial con una densidad de 7.950 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa cilíndrica
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) 200 g
Densidad 7.950 kg/m³