Learn More
Kartell Tubo de ensayo cilíndrico con tapón de rosca, polipropileno
Descripción
- Para el uso en el laboratorio
- Para la recolección y evaluación de muestras
- Las tapas no son autoclavables.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Amarillo |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cilíndrico |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estériles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Mostrar más |