Learn More
Agencinox™ Pala cilíndrica
Código de producto. 11771913
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11771913 500 mL 1 PCS
11791913 2 L 1 PCS
10269070 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11771913 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 915
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiera las muestras sin contaminación. Las microespátulas de acero inoxidable Agencinox™ son químicamente inertes y se han fabricado con superficies suaves.
  • Cuchara para productos químicos de acero inoxidable 18/10
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Tipo de producto Pala
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 500 mL
Tamaño 75 mm
Modelo Cilíndrico
Certificaciones/conformidad AISI 304
Longitud (métrico) 150 mm