Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnética de PTFE con forma cilíndrica
Código de producto. 12030922 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12030922 8 mm 1,5 mm 10 PCS
11844070 5 mm 2 mm paquete de 10
11732513 10 mm 3 mm 10 PCS
10727671 108 mm 27 mm cada uno
11854070 6 mm 3 mm paquete de 10
12020922 8 mm 3 mm 10 PCS
12010922 3 mm 3 mm 10 PCS
11854140 12 mm 4,5 mm 10 PCS
12040922 15 mm 4,5 mm 10 PCS
11804080 10 mm 6 mm paquete de 10
11758208 15 mm 6 mm 10 PCS
11752513 25 mm 6 mm 10 PCS
11833960 30 mm 6 mm 10 PCS
11762513 35 mm 6 mm paquete de 10
15704037 40 mm 8 mm paquete de 10
12050922 45 mm 8 mm 10 PCS
12060922 60 mm 10 mm 10 PCS
15714037 70 mm 10 mm paquete de 10
11864140 80 mm 10 mm 10 PCS
11894070 15 mm 1,5 mm paquete de 10
15601265 20 mm 6 mm paquete de 10
15241329 13 mm 3 mm paquete de 10
10019940 159 mm 27 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 12030922 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 137107
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con PTFE. Las barras de agitación magnéticas de PTFE BRAND™ con forma cilíndrica son aptas para aplicaciones universales. La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación efectiva.
  • Fabricadas con PTFE
  • La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación efectiva.
  • Adecuado para aplicaciones universales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 1,5 mm
Longitud (métrico) 8 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 10/Paq.
Forma Cilindro
Tipo Barra agitadora magnética