Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Embudos de separación cilíndricos con tapón PTFE
Código de producto. 10589271
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10589271 1000 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 10589271 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 04026170
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Embudo de separación con forma cilíndrica y con tubo de descarga recto
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Clavija PTFE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Báscula (aprox. volumen / ml)
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño del cono NS 29/32
Graduado Sí
Graduaciones 20 mL
Tamaño de poro Calibre de 6,0 mm
Cantidad 2
Material del tope PE