Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Embudos de separación cilíndricos con tapón de vidrio
Código de producto. 10598501
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10598501 250 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 10598501 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 04022049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    93.73€ / paquete de 2
    Ahorro 52.27€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Embudo de separación con forma cilíndrica y con tubo de descarga recto
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Tapón de vidrio macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Báscula (aprox. volumen / ml)
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño del cono NS 29/32
Graduado Sí
Graduaciones 5 mL
Tamaño de poro Calibre de 4,0 mm
Cantidad 2
Material del tope PE