Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta termostática, con rosca
Código de producto. 11552244
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
3 L
5 L
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11552244 6 L cada uno
10648170 2 L cada uno
11522244 3 L cada uno
11542244 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11552244 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06010485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00€
    1349.21€ / paquete de 1
    Ahorro 720.79€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Forma cilíndrica, con graduaciones
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación y brida de laboratorio LF. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Descripción Tubos DURAN™
Capacidad (métrico) 6 L
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 485 mm
Incluye Brida de laboratorio 150
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 190 mm