Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta termostática
Código de producto. 11512254
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 200
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11512254 500 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11522254 1000 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11532254 2000 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11542254 3 L Brida de laboratorio 100 cada uno
11552254 4 L Brida de laboratorio 100 cada uno
11512264 10 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11522264 20 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11562254 2000 mL Brida de laboratorio 150 cada uno
11582254 4 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11572254 3 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11592254 5 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11502264 6 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11542264 10 L Brida de laboratorio 200 cada uno
11582244 500 mL Brida de laboratorio 60 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11512254 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06011258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    836.00€
    542.57€ / paquete de 1
    Ahorro 293.43€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Excelentes para contener reactivos y adecuados para fines de vacío. Los recipientes cilíndricos de reacción Lenz Laborglasinstrumente™ con chaqueta termostática se fabrican con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Con graduación y brida de laboratorio LF
  • Con fondo plano y dos conectores (con roscas GL 14/18 o bridas de bola KF 15/25)
  • Se suministran con dos olivas de plástico (GL 14/18) y tapones de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • No es adecuado para su uso bajo presión positiva
Especificaciones
Descripción Tubos DURAN™
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Brida de laboratorio 100
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 130 mm