Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Recipientes de reacción cilíndricos
Description
- Con graduaciones
- Con brida de laboratorio LF
- Con ranura
- Incluye dos conectores (con bridas de bola KF 15)
- Fabricados con tubos DURAN™
- Se suministran con 2 olivas de plástico GL14/18 y tapones de rosca<
Specifications
Specifications
| Descripción | Orificio de válvula de 10 mm, brida 60 |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 60 mm |
| Capacidad (métrico) | 0,25 L |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | Total: 300 mm, interior: 170 mm |
| N.° por paquete | 1 |
| Junta de toma | KF 15 |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 90 mm |