Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipiente de reacción cilíndrico con chaqueta termostática y válvula de extracción, roscado
Código de producto. 11586954
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11586954 500 mL Brida de laboratorio 60 cada uno
11542284 3 L Brida de laboratorio 100 cada uno
11552284 4 L Brida de laboratorio 100 cada uno
10812651 10 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11562284 3 L Brida de laboratorio 150 cada uno
10332310 4 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11572284 5 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11582284 6 L Brida de laboratorio 150 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11586954 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06030158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00€
    770.92€ / paquete de 1
    Ahorro 419.08€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Forma cilíndrica, con graduaciones
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación, brida de laboratorio LF y válvula de extracción. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Descripción Tubos DURAN™
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 385 mm
Incluye Brida de laboratorio 60
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Diámetro exterior (métrico) 90 mm