Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipiente de reacción cilíndrico con chaqueta termostática y válvula de extracción, roscado
Descripción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación, brida de laboratorio LF y válvula de extracción. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos DURAN™ |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Altura (métrico) | 440 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 100 |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Diámetro exterior (métrico) | 190 mm |