Learn More
Lovibond™ Tubo de Nessler cilíndrico
Código de producto. 10562055
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10562055 50 mL 1 par
1 options
Código de producto. 10562055 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 353060
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Para su uso en análisis colorimétricos, como el color APHA.
  • Se suministra en parejas
  • Capacidad de 50 ml
  • Trayectoria óptica de 113 mm
  • Para su uso con el sistema Nessleriser 2150
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 mL
Longitud (métrico) 113 mm
Para utilizar con (equipo) Sistema Nessleriser 2150
Cantidad Paquete de 2