Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Embudos de goteo cilíndricos con tapón de PTFE
Descripción
- Clavija PTFE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Báscula (aprox. volumen / ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | NS 14/23 |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,5 mL |
| Tamaño de poro | Calibre de 2,5 mm |
| Cantidad | 2 |