Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo cilíndricos con tapón de PTFE
Código de producto. 10529241
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10529241 100 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 10529241 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04173711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    107.90€ / paquete de 2
    Ahorro 58.10€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los embudos de goteo cilíndricos Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de PTFE son excelentes para la transferencia de líquidos.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Forma cilíndrica con toma NS y cono NS
  • Con tapón de PTFE, con dispositivo de retención de rosca
  • Con escala
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Graduaciones 2 ml
Tamaño de poro Calibre 2,5 mm
Cantidad 2