Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo con compensación de presión con tapón de PTFE
Código de producto. 10635041
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Número de junta:
14/23 NS
29/32 NS
Incluye:
Tubo de compensación de presión
sin tubo de compensación de presión
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de junta Incluye Tamaño de la unidad
10635041 100 ml 14/23 NS Tubo de compensación de presión 2 PCS
30564740 1000 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión cada uno
10589041 1000 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10047810 1000 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10343001 100 ml 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10500012 250 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10519241 25 mL 14/23 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10740651 250 ml 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10149650 500 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10707711 25 mL 14/23 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
12586229 50 ml 14/23 NS Tubo de compensación de presión 2 PCS
10590002 50 ml 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10792132 500 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
12556229 50 ml 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10635041 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04373711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    124.07€ / paquete de 2
    Ahorro 289.93€
    70% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Útil para la transferencia de líquidos y la manipulación de reactivos sensibles al aire en un entorno sellado de gas inerte. Los embudos de goteo con compensación de presión Lenz Laborglasinstrumente™ están hechos con resistente vidrio de borosilica
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con tubo de compensación de presión
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Forma cilíndrica con conector NS y cono
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Incluye Tubo de compensación de presión
Número de junta 14/23 NS
Tipo de producto Embudo cuentagotas