Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Embudos de goteo cilíndricos con tapón de vidrio
Código de producto. 10200891
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10200891 500 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 10200891 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 04155814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    129.17€ / paquete de 2
    Ahorro 82.83€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Embudo de goteo cilíndricos con conector NS y cono NS
  • Tapón de vidrio macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Báscula (aprox. volumen / ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño del cono NS 29/32
Graduado Sí
Incluye Tapón de cristal
Graduaciones 10 mL
Tamaño de poro Calibre de 4,0 mm
Cantidad 2