Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo cilíndricos, con tapón de vidrio
Código de producto. 10210841
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Tamaño del cono:
14/23 NS
29/32 NS
Incluye:
Tubo de compensación de presión
sin tubo de compensación de presión
Dimensione della confezione:
paquete de 2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Tamaño del cono Incluye Dimensione della confezione
10210841 25 mL 14/23 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10294431 1000 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10403881 1000 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10616331 100 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10632551 100 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10303291 100 mL 14/23 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10484631 250 ml 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10313101 250 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10139320 50 mL 14/23 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10673891 500 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10539241 50 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10644661 50 mL 14/23 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10557321 50 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10210841 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04152211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    86.70€ / paquete de 2
    Ahorro 50.30€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Para la transferencia segura, fácil y exacta de líquidos en el laboratorio. Los embudos de goteo cilíndricos Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de vidrio se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Con toma y cono NS
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifica
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño del cono 14/23 NS
Graduado Sí
Incluye sin tubo de compensación de presión
Tipo de producto Embudo cuentagotas
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.