Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo cilíndricos con tapón de vidrio macizo
Código de producto. 10077880
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10077880 25 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 10077880 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04352211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    107.42€ / paquete de 2
    Ahorro 67.58€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™ El embudo de goteo cilíndrico Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de vidrio incluye tubos de compensación de presión. Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Forma cilíndrica con toma NS y cono NS
  • Con tubo de compensación de presión
  • Con tapón de vidrio macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Con etiqueta de inscripción y báscula
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Tipo de producto Embudo cuentagotas