Learn More
KGW Isotherm™ Vasos Dewar cilíndricos, azules con asa
Descripción
- Fabricado en vidrio borosilicato de acuerdo con la ISO 3585
- Carcasa protectora de metal con revestimiento azul
- Completamente plateado
- Fácil manejo con mango de asa lateral
- Área de aplicación:
- Aplicaciones flexibles de laboratorio, médicas y biotecnológicas
- Almacenamiento aislado y transporte a corta distancia de muestras pequeñas
- Almacenar en refrigerantes líquidos o sólidos (p. Ej., N2 líquido y hielo seco de CO2)
- Espacio sin presión para refrigerantes
- Características químicas:
- Resistencia hidrolítica: según la ISO 719 (98°C)
- Resistencia hidrolítica: según la ISO 720 (121°C)
- Resistencia al ácido: según la ISO 1776
- Resistencia alcalina: según la ISO 695-A2
- Intervalo de temperatura:
- Recarga de vidrio de – 200°C a + 150°C, por un reve periodo 200°C
- Carcasa con caucho de montaje y tampón Latizell de – 10°C a + 60°C
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Color | Azul |
| Tipo de tapa del tapón | Tapón |
| Diámetro exterior (métrico) | 120-130 mm |
| Capacidad (métrico) | 1500 mL |
| Diámetro interior (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento aislado y transporte a pequeña distancia |
| Para utilizar con (equipo) | Refrigerante |
| Altura interior (métrico) | 240 mm |
| Incluye | Asa/agarre lateral |
| Mostrar más |