Learn More
Nickel Electro™ Espejos cóncavos cilíndricos
Código de producto. 13142940 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13142940 Paquete de 4 paquete de 4
1 options
Código de producto. 13142940 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor XFK530D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.95€
    53.09€ / paquete de 4
    Ahorro 5.86€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los espejos cóncavos cilíndricos son de acero inoxidable pulido.
  • Espejos cóncavos de acero inoxidable
Información de órdenes
Tamaño: 165 mm de diámetro. Se venden en paquetes de 4.
Especificaciones
Cantidad Paquete de 4
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 165 mm
Diámetro (imperial) 6,5 in
Tipo de producto Espejo cóncavo
Forma Cóncavo