Learn More
Hellma Celda cilíndrica, 120-OS
Código de producto. 15154563
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
15154563 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15154563 Proveedor Hellma N.º de proveedor 12010020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Celda cilíndrica de tipo macro fabricada con vidrio óptico especial con tapones de PTFE.
  • Macrocelda de tipo cilíndrico
  • Fabricada con vidrio óptico
  • Tapones de PTFE
Specifications
Capacidad (métrico) 28000 μl
Material Vidrio óptico especial
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 102,5 mm
Incluye Tapones de PTFE
Cantidad 1/paq.
Trayectoria óptica 100 mm
Wavelength Range 320 nm - 2500 nm
Diámetro (métrico) DE: 22 mm, D.I.: 19 mm