Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración cilíndrica
Código de producto. 15336660 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
200 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
200 g
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
15336660 200 g 200 g
11363424 2 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15336660 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW524802
Calibre con confianza su báscula con esta pesa de acero especial minuciosamente elaborada. La pesa de calibración cilíndrica de Sartorius™ está altamente pulida y no es magnetizable.
  • Pesa cilíndrica
  • Acero especial
  • Muy pulida
  • No magnetizable
  • Altamente resistente a la corrosión
  • Clase F2 - adecuada para su uso en la trazabilidad de pesas de clase M1 de OIML e inferiores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa para calibración
Clasificación Clase F2 - adecuada para su uso en la trazabilidad de pesas de clase M1 de OIML e inferiores
Material Acero especial
Material del envase Plástico
Densidad 7.950kg/m3
Masa 200 g
Para utilizar con (equipo) Báscula de laboratorio