Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cilíndricos Al-24
Código de producto. 15493515
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
20 ml
40mL
60mL
110mL
225mL
600mL
Diámetro exterior (métrico):
16mm
26mm
30mm
36mm
50mm
55mm
73mm
Diámetro interior (métrico):
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Altura (métrico):
20mm
30mm
35mm
40mm
65mm
75mm
85mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15493515 20 ml 26mm 40 mm 30mm cada uno
15483515 6mL 16mm 30 mm 20mm cada uno
15403525 40mL 30mm 50 mm 35mm cada uno
15413525 60mL 36mm 60 mm 40mm cada uno
15423525 110mL 50mm 75 mm 75mm cada uno
15433525 225mL 55mm 100 mm 65mm cada uno
15443525 600mL 73mm 150 mm 85mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15493515 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 032962.KF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Material Al-24
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 20 ml
Diámetro exterior (métrico) 26mm
Altura (métrico) 30mm
Product Type Crisoles cilíndricos Al-24