Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Al-23, cilíndrico, base plana; altura x diámetro exterior x diámetro interior (mm), 40 x 30 x 26; volumen (ml), 20
Código de producto. 15473515
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
20 ml
40mL
60mL
110mL
600mL
Diámetro exterior (métrico):
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diámetro interior (métrico):
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
44 mm
73 mm
Altura (métrico):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15473515 600mL 85mm 73 mm 150mm cada uno
15453515 110mL 50mm 44 mm 75mm cada uno
15433515 40mL 35mm 30 mm 50mm cada uno
15443515 60mL 40mm 36 mm 60mm cada uno
15423515 20 ml 30mm 26 mm 40mm cada uno
15413515 6mL 20mm 16 mm 30mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15473515 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 032957.KF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 73 mm
Material Al-23
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 600mL
Diámetro exterior (métrico) 85mm
Altura (métrico) 150mm
Product Type Crisoles cilíndricos Al-23
RU– Solo para uso en investigación