Learn More
Brady™ Bloqueo del depósito cilíndrico
Código de producto. 11721855 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11721855 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11721855 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 046139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.60€
    29.33€ / paquete de 1
    Ahorro 4.27€
    12% Descuento
En stock
Depósitos cilíndricos de bloqueo, incluyendo depósitos de propano en carretillas elevadoras y depósitos de propano independientes. El diseño especial del bloqueo de depósitos cilíndricos de Brady™ permite que se use en espacios reducidos.
  • El revolucionario nuevo y robusto dispositivo de plástico de poliestireno se utiliza para bloquear depósitos cilíndricos, incluyendo depósitos de propano en carretillas elevadoras y depósitos de propano independientes
  • El diseño especial permite utilizar el dispositivo en espacios reducidos
  • El orificio del vástago de la válvula tiene un diámetro de 3,17 cm (1,25 pulg)
Especificaciones
Tipo de producto Depósito cilíndrico sin rosca
Color Rojo
Material Poliestireno