Learn More
Ciheptamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyheptamide |
| CAS | 7199-29-3 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-5-carboxamide, 10,11-dihydro-, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-carboxamide, AY 8682, BS 7029, Carbamazepam, Cyheptamide, ICI 51426 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO/c17-16(18)15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18) |
| SMILES | NC(=O)C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 6,11-dihidro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anuleno-11-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 237.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1154 |