Learn More
Cialotrina, TRC
Código de producto. 30135943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135943 5 g 5 g
30135496 10 g 10 g
17987359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9899185G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68085-85-8
Fórmula molecular C23 H19 Cl F3 N O3
Peso molecular (g/mol) 449.85
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Clocythrin, Coopertix, Cyhalothrin, Gongfu, Grenade, ICI-PP 563, PP 563, Saber, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, α-Cyhalothrin
Nombre IUPAC [ciano-(3-fenoxifenil)metilo] 3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enilo]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)C(\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyhalothrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1006
Porcentaje de pureza >95%