Learn More
Cihalotrina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326378 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326378 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11859450AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyhalothrin
CAS 68085-85-8
Nombres de analitos o componentes Cyhalothrin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C23 H19 Cl F3 N O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Clocythrin, Coopertix, Cyhalothrin, Gongfu, Grenade, ICI-PP 563, PP 563, Saber, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, α-Cyhalothrin
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)C(F)(F)F)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [ciano-(3-fenoxifenil)metilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 449.85
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1006 g/mol