Learn More
Cihalotrina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30323754 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30323754 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV11859450AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyhalothrin
CAS 68085-85-8
Nombres de analitos o componentes Cyhalothrin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C23 H19 Cl F3 N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Clocythrin, Coopertix, Cyhalothrin, Gongfu, Grenade, ICI-PP 563, PP 563, Saber, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, α-Cyhalothrin
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)C(F)(F)F)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [ciano-(3-fenoxifenil)metilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 449.85
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1006 g/mol